Learn More
Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-Ornithin-Methylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15402599
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15402599 1 g 1 Gramm
15412599 5 g 5 Gramm
15422599 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402599 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H65647.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5874-75-9
Summenformel C14H21ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 316.78
MDL-Nummer MFCD00077027
InChI-Schlüssel ZUJMKNWYEVTCNT-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-orn z-ome.hcl, h-orn z-ome hcl, h-orn z-ome-hcl, h-orn z-ome hydrochloride, c14h20n2o4.hcl, n-delta-z-l-ornithine methyl ester hydrochloride, h-orn cbz-ome inverted exclamation mark currencyhcl, methyl 2s-2-amino-5-benzyloxycarbonylaminopentanoate hydrochloride, l-ornithine,n5-phenylmethoxy carbonyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, methyl 2s-2-amino-5-benzyloxy carbonyl amino pentanoate hydrochloride
PubChem CID 13967650
SMILES Cl.COC(=O)C(N)CCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 138°C to 141°C
Beilstein 4341483
IUPAC-Name Methyl (2S)-2-amino-5-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoathydrochlorid
Menge 1 g
Formelmasse 316.78
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest