missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NDST3 Recombinant Protein Antigen

Artikelnummer. 18614666 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18614666 0,1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18614666 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP249216PEP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Competition
Zusammensetzung PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Gen-ID (Entrez) 9348
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 23 kDa
Menge 0,1 mL
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 3, EC 2.8.2.8, GlcNAc N-deacetylase/ N-sulfotransferase 3, Glucosaminyl N-deacetylase/N-sulfotransferase 3, hNDST-3, HSST3MGC130028, MGC130029, N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 3, NDST-3, N-heparan sulfate sulfotransferase 3, N-HSST 3
Gensymbol NDST3
Inhibitor-Eigenschaften This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49216. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein NDST3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.