missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NDUFA13 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB600)

Artikelnummer. 30275838
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275838 20 μL 20 Mikroliter
30275353 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275838

Marke: Invitrogen™ MA557497

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

NDUFA13 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF

A novel gene associated with Retinoid-IFN-induced Mortality (GRIM) GRIM-19 gene was identified. Antisense expression of GRIM-19 confers a strong resistance against IFN/RA-induced death by reducing the intracellular levels of GRIM-19 protein. Overexpression of GRIM-19 enhances cell death in response to IFN/RA. GRIM-19 is primarily a nuclear protein whose expression is induced by the IFN/RA combination. These data indicate that GRIM-19 is a novel cell death-regulatory molecule.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NDUFA13
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB600
Konzentration 1.7 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Ndufa13
Gen-Zugriffsnummer Q9P0J0
Gen-Alias 2700054G14Rik; AU022060; B16.6; CDA016; Cell d; Cell death regulatory protein GRIM-19; cell death-regulatory protein GRIM19; CGI-39; CI-B16.6; complex I B16.6 subunit; complex I-B16.6; FLJ58045; FLJ59191; gene associated with retinoic and IFN-induced mortality 19 protein; gene associated with retinoic and interferon-induced mortality 19 protein; Gene associated with retinoic-interferon-induced mortality 19 protein; genes associated with retinoid-IFN-induced mortality 19; GRIM19; GRIM-19; LOC100911483; mitochondrial NADH:ubiquinone oxidoreductase B16.6 subunit; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 13; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 13; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 13-like; NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A13; NADH-ubiquinone oxidoreductase B16.6 subunit; Ndufa13; YjeF N-terminal domain-containing protein 3; YjeF_N3; Yjefn3
Gensymbole Ndufa13
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human GRIM19 (aa 60-100).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51079
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.