Beschreibung
NDUFV1 is the 51-kD subunit of complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) of the mitochondrial respiratory chain.The NDUFV1 gene encodes the 51-kD subunit of complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) of the mitochondrial respiratory chain.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NDUFV1 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | NDUFV1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P49821, Q91YT0 |
| Gen-Alias | CI 51kD, Complex I 51kD, NDUFV1, UQOR1 |
| Gensymbole | Ndufv1 |
| Mehr anzeigen |