Learn More
HUBER Schlauch, drucklos, NBR NW8
Click to view available options
:
Innendurchmesser: 8 mm
Beschreibung
- Schlauch NBR-NW8
- NBR
- Mindesttemperatur: -25 °C
- Höchsttemperatur: 110 °C
- Länge: Verstellbar
- Innendurchmesser: 8 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nitril-Kautschuk |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfer von Flüssigkeiten |
| Flexibility | Flexibel |