Learn More
Neamindisulfatsalz, TRC
Artikelnummer. 30478327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478327 250 mg 250 Milligramm
30471791 100 mg 100 Milligramm
30477951 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30478327 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN386005250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neamine Disulfate Salt
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C12H30N4O14S2
Menge 250 mg
Synonym 2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-streptamine Disulfate Salt, Neomycin A Disulfate Salt
InChI-Formel InChI=1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)O[C@@H]1CN
Molekulargewicht (g/mol) 518.52
Reinheit (%) >95