Learn More
Neamine, TRC
Produktkode 17994495
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Menge Förpackningsstorlek
17994495 10 mg 10 Milligramm
17954335 25 mg 25 Milligramm
17952665 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 17994495 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCN38601010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3947-65-7
Summenformel C12 H26 N4 O6
Molekulargewicht (g/mol) 322.36
Synonym 2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-streptamine, Neomycin A (6CI,7CI,8CI), (+)-Neamine, Dekamycin V, Neamin, Neamine, Nebramycin X, Negamicin, O-2,6-Diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1' ' ’4)-1,3-diamino-1,2,3-trideoxy-D-myo-inositol, ST 7, Neomycin Imp. A (EP), GW 318764X
IUPAC-Name (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(Aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihydroxycyclohexyl]oxyoxan-3,4-diol
SMILES NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Chemischer Name oder Material Neamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
Formelmasse 322.1852
Reinheit (%) >95%