Learn More
Nebivolol, TRC
Artikelnummer. 30136897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136897 250 mg 250 Milligramm
17984405 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136897 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN387933250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99200-09-6
Summenformel C22H25F2NO4
Molekulargewicht (g/mol) 405.44
Synonym α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol];
IUPAC-Name 1-(6-Fluor-3,4-Dihydro-2H-Chromen-2-yl)-2-[[2-(6-Fluor-3,4-Dihydro-2H-Chromen-2-yl)-2-Hydroxyethyl]Amino]Ethanol
SMILES FC1=CC=C2C(CCC(C(O)CNCC(O)C3CCC4=CC(F)=CC=C4O3)O2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nebivolol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2
Formelmasse 405.1752
Reinheit (%) >95%