missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NECAB1 Antibody (CL0575) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52945H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NECAB1 Monoclonal antibody specifically detects NECAB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| NECAB1 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| EF hand calcium binding protein 1, EFCBP1, EF-hand calcium binding protein 1, EF-hand calcium-binding protein 1, neuronal calcium binding protein, Neuronal calcium-binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium-binding protein 1, STIP-1, synaptotagmin interacting protein 1 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q8N987, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0575 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 64168 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur