missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NECAB1 Antibody (NECAB1/7680), Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18612515 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18612515 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18612515 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320836B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

NECAB1 Monoclonal antibody specifically detects NECAB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen NECAB1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon NECAB1/7680
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EF hand calcium binding protein 1, EFCBP1, EF-hand calcium binding protein 1, EF-hand calcium-binding protein 1, neuronal calcium binding protein, Neuronal calcium-binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium-binding protein 1, STIP-1, synaptotagmin interacting protein 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human NECAB1 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64168
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.