Learn More
Nectin-3/PVRL3 Antibody (CL15364) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
422.00 € - 605.00 €
Spezifikation
Antigen Nectin-3/PVRL3
Klon CL15364
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30279570
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-43664-100ul
100 μL
605.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30279502
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novus Biologicals
NBP3-43664-25ul
25 μL
422.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Nectin-3/PVRL3 Monoclonal antibody specifically detects Nectin-3/PVRL3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Nectin-3/PVRL3
1 mg/mL
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Immunology
PBS, pH 7.2, 40% glycerol
25945
IgG1
Protein A purified
CL15364
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
CD113 antigen, CDw113FLJ90624, DKFZp566B0846, nectin 3, nectin-3, poliovirus receptor-related 3, poliovirus receptor-related protein 3, PPR3, PRR3CD113, PVRR3
This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q9NQS3, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.