Learn More
Nectin-3/PVRL3 Antibody (CL15366) [Unconjugated], Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200110246 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30279644 25 μL 25 Mikroliter
30279599 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30279644
Marke: Novus Biologicals NBP34366525ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Nectin-3/PVRL3 Monoclonal antibody specifically detects Nectin-3/PVRL3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Nectin-3/PVRL3
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL15366
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gen-Alias CD113 antigen, CDw113FLJ90624, DKFZp566B0846, nectin 3, nectin-3, poliovirus receptor-related 3, poliovirus receptor-related protein 3, PPR3, PRR3CD113, PVRR3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of Q9NQS3, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25945
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2b