Learn More
Nectin-4/PVRL4 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
Antigen Nectin-4/PVRL4
Klon 2D4B6
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30236857
Unterlagen ansehen
Proteintech
67721-1-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00 €
349.00 € / 150 Mikroliter
Sparen 61.00 €
14% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30233177
Unterlagen ansehen
Proteintech
67721-1-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00 €
129.00 € / 20 Mikroliter
Sparen 16.00 €
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The Nectin-4/PVRL4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Nectin-4/PVRL4. This antibody recognizes human antigen. The Nectin-4/PVRL4 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Nectin-4/PVRL4
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
81607
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
2D4B6
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
LNIR; PRR4; nectin-4
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody