missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NEDD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16851295 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16851295 20 μL 20 Mikroliter
16841295 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16851295 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 216981AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody can recognize NEDD4-1 and NEDD4-2.

The E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4 is a Ubl conjugation pathway protein. It contains one HECT (E6AP-type E3 ubiquitin-protein ligase) domain and four WW domains. It is involved in the pathway leading to the degradation of VEGFR-2/KDFR, independently of its ubiquitin-ligase activity. It acts as a potential proto-oncogene that negatively regulates PTEN via ubiquitination, a paradigm analogous to that of Mdm2 and p53. It is also reported to be involved in the budding of many viruses and is the regulator of epithelial Na+ channels, which lead to arterial hypertension. NEDD4 protein is localized to the sarcolemmal region of muscle fibers. Increase in NEDD4 protein expression leads to unloaded and denervated muscles as well as a decrease in Notch1 expression. Hence it acts as down regulator of Notch-1 gene expression.

Spezifikation

Antigen NEDD4
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.22 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen NEDD4
Gen-Zugriffsnummer P46934, P46935, Q62940
Gen-Alias KIAA0093, NEDD 4, NEDD4, NEDD4 1, RPF1
Gensymbole Nedd4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen NEDD4 Fusion Protein Ag16291
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 17999, 25489, 4734
Zielspezies Mouse, Rat, Human, Non-human Primate
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.