missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Nadelhalter

Artikelnummer. 10372135
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10372135 140 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10372135 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. BM148R

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B Braun™ Nadelhalter ist während des Sezierens ein hilfreiches Werkzeug.

  • Sezierwerkzeug
  • Flexible Handhabung

Spezifikation

Produkttyp Nadelhalter
Länge (metrisch) 140 mm
Gewicht (metrisch) 0,48 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.