Learn More
Bochem™ Nadelhalter KOLLE mit Kunststoffgriff
Artikelnummer. 10132701
Click to view available options
Länge (metrisch):
230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10132701
Marke: Bochem™ 12000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Greifen Sie Kanülen fest mit dem Bochem™ Kanülenhalter KOLLE mit Kunststoffgriff.
  • Mit oder ohne Nadel
  • Aluminium oder Edelstahl
Spezifikation
Länge (metrisch) 230 mm
Material Aluminium
Produkttyp Nadelhalter KOLLE
Zur Verwendung mit (Geräte) Nadeln
Enthält Mit Plastikgriff
Länge (metrisch) Griff 110 mm
Menge Je 1