Beschreibung
- Ventilgehäuse mit Präzisions-Bürettenspitze 3.3 aus Borosilikatglas
- Austauschbare PTFE-Ventilspindel, Kappe aus PP und Rückhaltevorrichtung
- Ventilöffnung von 0 bis 2,5 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sperrhahn |
| Durchmesser (metrisch) | 0 bis 2,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Bürette mit 2 bis 50 ml |