Learn More
BRAND™ Nadelventil-Sperrhahn und seitlicher Sperrhahn für Büretten
Artikelnummer. p-7164789 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
25 ml-Bürette
50 ml-Bürette
Bürette mit 2 bis 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10334901 Bürette mit 2 bis 50 ml 1 Stück
10604461 25 ml-Bürette 1 Stück
10048090 50 ml-Bürette 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10334901 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 82120
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Absperrhahn mit austauschbarer PTFE-Ventilspindel, Kappe und Rückhaltevorrichtung.
  • Ventilgehäuse mit Präzisions-Bürettenspitze 3.3 aus Borosilikatglas
  • Austauschbare PTFE-Ventilspindel, Kappe aus PP und Rückhaltevorrichtung
  • Ventilöffnung von 0 bis 2,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Sperrhahn
Durchmesser (metrisch) 0 bis 2,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Bürette mit 2 bis 50 ml