Learn More
BRAND™ Nadelventil-Sperrhahn und seitlicher Sperrhahn für Büretten
Absperrhahn mit austauschbarer PTFE-Ventilspindel, Kappe und Rückhaltevorrichtung.
Marke:  BRAND™ 82122
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10048090
  • 44.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ventilgehäuse mit Präzisions-Bürettenspitze 3.3 aus Borosilikatglas
  • Austauschbare PTFE-Ventilspindel, Kappe aus PP und Rückhaltevorrichtung
  • Ventilöffnung von 0 bis 2,5 mm
Spezifikation
Spezifikation
Sperrhahn
0 bis 2,5 mm
50 ml-Bürette