Learn More
Neemöl, TRC
Artikelnummer. 30466223
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Unit Size:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30466223 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30466223 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN388920500G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Neem Oil
CAS 8002-65-1
Menge 500 g
Synonym Azadirachta indica oil, Azadirachta indica seed oil, Margosa oil, Margosa seed oil, Melia azadirachta oil, Melia azadirachta seed oil, Neem Indica, Neem seed oil