missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Neemöl, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Neem Oil |
| CAS | 8002-65-1 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Azadirachta indica oil, Azadirachta indica seed oil, Margosa oil, Margosa seed oil, Melia azadirachta oil, Melia azadirachta seed oil, Neem Indica, Neem seed oil |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?