Learn More
Neemöl, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Neem Oil |
| CAS | 8002-65-1 |
| Menge | 1 kg |
| Synonym | Azadirachta indica oil, Azadirachta indica seed oil, Margosa oil, Margosa seed oil, Melia azadirachta oil, Melia azadirachta seed oil, Neem Indica, Neem seed oil |