Learn More
Nefiracetam, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nefiracetam |
| CAS | 77191-36-7 |
| Summenformel | C14 H18 N2 O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | DM-9384, DZL-221, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H18N2O2/c1-10-5-3-6-11(2)14(10)15-12(17)9-16-8-4-7-13(16)18/h3,5-6H,4,7-9H2,1-2H3,(H,15,17) |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCCC2=O |
| IUPAC-Name | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 246.3 |
| Formelmasse | 246.1368 |