Learn More
Nelfinavir Mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489007
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489007 5 mg 5 Milligramm
16462527 50 mg 50 Milligramm
16461176 200 mg -
16436716 100 mg -
16406428 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16489007 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15287A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Nelfinavir Mesylate (AG 1343 Mesylate) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir Mesylate (AG 1343 Mesylate) is a broad-spectrum, anticancer agent.
Nelfinavir Mesylate (AG 1343 Mesylate) is a potent and orally bioavailable HIV-1 protease inhibitor (Ki=2 nM) for HIV infection. Nelfinavir Mesylate (AG 1343 Mesylate) is a broad-spectrum, anticancer agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nelfinavir Mesylate
CAS 159989-65-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C33H49N3O7S2
Menge 5 mg
Synonym AG 1343 Mesylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (150.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@]12C[C@@H](C(NC(C)(C)C)=O)N(C[C@H]([C@@H](NC(C3=C(C)C(O)=CC=C3)=O)CSC4=CC=CC=C4)O)C[C@@]1([H])CCCC2.CS(=O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 663.89
Formelmasse 663.89
Reinheit (%) 98.1%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus