Learn More
Nelfinavir Mesylate, TRC
Artikelnummer. 30134370
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134370 10 mg 10 Milligramm
30004903 50 mg 50 Milligramm
30012885 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134370 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN38975010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159989-65-8
Summenformel C32 H45 N3 O4 S . C H4 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 663.89
Synonym 3-Isoquinolinecarboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-, (3S,4aS,8aS)-, methanesulfonate (1:1), 3-Isoquinolinecarboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-, (3S,4aS,8aS)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), 3-Isoquinolinecarboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)decahydro-2-[2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-, [3S-[2(2S*,3S*),3α,4aβ,8aβ]]-, monomethanesulfonate (salt), AG 1343, Nelfin, Nelfinavir mesilate, Nelfinavir mesylate, Nelfinivir, Viracept
IUPAC-Name (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyl-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-phenylsulfanylbutyl]-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1H-isoquinoline-3-carboxamide;methanesulfonic acid
SMILES Cc1c(O)cccc1C(=O)N[C@@H](CSc2ccccc2)[C@H](O)CN3C[C@H]4CCCC[C@H]4C[C@H]3C(=O)NC(C)(C)C.CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nelfinavir mesylate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C32H45N3O4S.CH4O3S/c1-21-25(15-10-16-28(21)36)30(38)33-26(20-40-24-13-6-5-7-14-24)29(37)19-35-18-23-12-9-8-11-22(23)17-27(35)31(39)34-32(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-7,10,13-16,22-23,26-27,29,36-37H,8-9,11-12,17-20H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,39);1H3,(H,2,3,4)/t22-,23+,26-,27-,29+;/m0./s1
Menge 10 mg
Formelmasse 663.3012
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature