missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ NELL1 Monoclonal Antibody (756435)
Beschreibung
Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
This gene encodes a cytoplasmic protein that contains epidermal growth factor (EGF)-like repeats. The encoded heterotrimeric protein may be involved in cell growth regulation and differentiation. A similar protein in rodents is involved in craniosynostosis. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NELL1 |
| Anwendungen | Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 756435 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 5% trehalose and no preservative |
| Gen | NELL1 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q92832 |
| Gen-Alias | B230343H07Rik; IDH3GL; l7R6; NELL1; NEL-like 1; NEL-like 1 (chicken); NEL-like protein 1; Nel-related protein 1; neural EGFL like 1; neural epidermal growth factor-like 1; NRP1; Protein kinase C-binding protein NELL1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?