Learn More
Nemadectin, TRC
Artikelnummer. 30477776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477776 50 mg 50 Milligramm
30482154 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30477776 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN38979050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nemadectin
CAS 102130-84-7
Summenformel C36 H52 O8
Menge 50 mg
Synonym Nemadectin, Milbemycin B','5-O-demethyl-28-deoxy-25-(1,3-dimethyl-1-butenyl)-6,28-epoxy-23-hydroxy-','[6R,23S,25S(E)]- (9CI), (6R,23S)-5-O-Demethyl-28-deoxy-25-[(1E)-1,3-dimethyl-1-buten-1-yl]-6,28-epoxy-23-hydroxymilbemycin B, Spiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2
InChI-Formel InChI=1S/C36H52O8/c1-20(2)13-24(6)32-25(7)30(37)18-35(44-32)17-28-16-27(43-35)12-11-22(4)14-21(3)9-8-10-26-19-41-33-31(38)23(5)15-29(34(39)42-28)36(26,33)40/h8-11,13,15,20-21,25,27-33,37-38,40H,12,14,16-19H2,1-7H3/b9-8+,22-11+,24-13+,26-10+/t21-,25-,27+,2
SMILES CC(C)\C=C(/C)\[C@H]1O[C@@]2(C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\C[C@@H](C)\C=C\C=C\4/CO[C@@H]5[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]45O)C)O2)C[C@H](O)[C@@H]1C
Molekulargewicht (g/mol) 612.793
Formelmasse 612.366