Learn More
R&D Systems™ Nemonapride
Artikelnummer. 18782584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18782584 10 mg 10 Milligramm
18742644 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18782584 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1746/10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Highly potent D2-like antagonist. Also 5-HT1A agonist
Highly potent dopamine D2-like receptor antagonist; selective over D1-like receptors (Ki values are 0.1 and 740 nM for D2-like and D1-like receptors respectively). Also potent 5-HT1A receptor agonist (IC50 = 34 nM) and has affinity for sigma receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75272-39-8
Summenformel C21H26ClN3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nemonapride
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 387.91
Reinheit >99%
Molekulargewicht 387.908