missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ A8 Reiniger
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Neodisher A8 |
| Form | Pulver |
| pH | 12 bis 12,4 |
| Sterilität | Unsteril |
| Aussehen | Farblos |
| Material | Dinatriummetasilikatpentahydrat; Natriumhydroxid; Troclosin-Natrium; Natriumcarbonat |
| Konzentration | 2 bis 5 g/l |
| Behältertyp | Flasche |
| Beschreibung | 250 x 100 x 60 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernt Blut, Serum, Lebensmittelrückstände, Pharmazeutika, Farben, Lacke, Gelatin und andere organische Rückstände |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur