Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean A 8
Artikelnummer. 11713733
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11713733 10 kg 10 Kilogramm
11717105 1 kg 1 Kilogramm
10629792 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11713733 Lieferant Dr.Weigert™ Lieferanten-Nr. 410276
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.91 €
    169.08 € / 10 Kilogramm
    Sparen 55.83 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Neodisher LaboClean A8 - Pulverwaschmittel, alkalische Reinigung, ist zum Reinigen und Waschen von Glaswaren bestimmt. Zu den Anwendungen gehören Pathologie, Parasitologie sowie Molkerei- und Lebensmittelindustrie.
  • Alkalisches Reinigungsmittel in Pulverform
  • neodisher LaboClean A 8 wird zur Reinigung bei der Waschdesinfektion verwendet
  • chlorbasierte Bleichmittel und Phosphate, frei von Tensiden
  • geeignet für die rückstandsfreie Reinigung von Gewebekulturen und ZellschichtenDosierung zwischen 2 und 5 g/l
    Spezifikation
    Produkttyp Neodisher A8
    Form Pulver
    pH 12 bis 12,4
    Sterilität Unsteril
    Material Dinatriummetasilikatpentahydrat; Natriumhydroxid; Troclosin-Natrium; Natriumcarbonat
    Konzentration 2 bis 5 g/l
    Behältertyp Becher
    Beschreibung 280 x 270 mm
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernt Blut, Serum, Lebensmittelrückstände, Pharmazeutika, Farben, Lacke, Gelatin und andere organische Rückstände
    Volumen (metrisch) 10 kg
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • neodisher LaboClean A 8
    Signalwort
    • Gefahr
    Gefahrenkategorie
    • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
    • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
    • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
    • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
    Gefahrenhinweis
    • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
    • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
    • H335-Kann die Atemwege reizen.
    • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
    • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
    Sicherheitshinweis
    • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
    • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
    • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
    • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
    • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
    • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, sodiumhydroxide, troclosene sodium