Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ A8 Reiniger
Ein intensives alkalisches Reinigungsmittel. Weigert™ Neodisher™ LaboClean™ A8 Pulverreinigungsmittel ist zum Reinigen und Waschen von Glaswaren vorgesehen.
13.70 € - 186.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Neodisher A8 |
---|---|
Form | Pulver |
pH | 12 bis 12,4 |
Sterilität | Unsteril |
Material | Dinatriummetasilikatpentahydrat; Natriumhydroxid; Troclosin-Natrium; Natriumcarbonat |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11717105
|
Dr.Weigert™
410287 |
1 kg |
13.90 €
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11713733
|
Dr.Weigert™
410276 |
10 kg |
186.00 €
10 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10629792
|
Dr.Weigert™
N3301 |
1 kg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Dosierung zwischen 2 und 5 gl
- In Pulverform
- Zu den Anwendungen gehören Pathologie, Parasitologie sowie Molkerei- und Lebensmittelindustrie
Spezifikation
Neodisher A8 | |
12 bis 12,4 | |
Dinatriummetasilikatpentahydrat; Natriumhydroxid; Troclosin-Natrium; Natriumcarbonat | |
Entfernt Blut, Serum, Lebensmittelrückstände, Pharmazeutika, Farben, Lacke, Gelatin und andere organische Rückstände |
Pulver | |
Unsteril | |
2 bis 5 g/l |