Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher BU
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Basiert auf Phosphorsäure
- neodisher Special Plus wird zum Entkalken von Geschirrspülern, Wasserkochern und anderen Oberflächen verwendet
- Tensid
- Geeignet für alle Materialien wie Glas, Porzellan, Kunststoff und Edelstahl Nicht geeignet für Aluminium und LeichtmetalllegierungenGeruchlosSchaumarmAusgezeichnete BodentragfähigkeitDosierung zwischen 10 und 50 ml/l
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Neodisher BU |
| Form | Flüssig |
| pH | 1,8 bis 1,2 |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Nichtionische Tenside, Phosphorsäure |
| Konzentration | 10 bis 50 ml/l |
| Dichte | 1,4 g/cm3 (20 °C) |
| Beschreibung | 220 x 240 x 140 mm |
| Volumen (metrisch) | 5 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- neodisher special plus
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid, fatty alcohols, ethoxylated, propoxylated