Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ FA Reiniger
Artikelnummer. 10767761
Click to view available options
Behältertyp:
Kanister
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. 10767761
Marke: Dr.Weigert™ 410133
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein alkalisches Reinigungsmittel für die automatisierte Wiederaufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten. Weigert™ Neodisher™ FA-Detergens ist vielseitig und konzentriert.
  • Alkalireiniger, Flüssigkonzentrat
  • neodisher LaboClean FA wird zur Reinigung bei der Waschdesinfektion verwendet
  • Frei von Tensiden und aktivem Chlor
  • Exzellente Materialkompatibilität
  • Enttfernt Blut, Protein, Kulturmedien und Gelatine
  • Dosierung zwischen 2 und 4 ml/l
Spezifikation
Produkttyp Neodisher FA
Form Flüssig
pH 11,6 bis 11,8
Sterilität Unsteril
Material Dinatriummetasilikat, Kaliumsilikat, Kaliumhydoxid
Konzentration 1 bis 4 ml/l
Behältertyp Kanister
Dichte 1,5 g/cm3 (20 °C)
Gefiltert Gefiltert
Volumen (metrisch) 5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher FA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: disodium metasilicate, dipotassium metasilicate, potassium hydroxide