Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ FA Reiniger
Click to view available options
Behältertyp:
Kanister
Packungsgröße:
5 Liter
Beschreibung
- Alkalireiniger, Flüssigkonzentrat
- neodisher LaboClean FA wird zur Reinigung bei der Waschdesinfektion verwendet
- Frei von Tensiden und aktivem Chlor Exzellente Materialkompatibilität
- Enttfernt Blut, Protein, Kulturmedien und Gelatine
- Dosierung zwischen 2 und 4 ml/l
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Neodisher FA |
| Form | Flüssig |
| pH | 11,6 bis 11,8 |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Dinatriummetasilikat, Kaliumsilikat, Kaliumhydoxid |
| Konzentration | 1 bis 4 ml/l |
| Behältertyp | Kanister |
| Dichte | 1,5 g/cm3 (20 °C) |
| Beschreibung | 250 x 190 x 140 mm |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Mehr anzeigen |