Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean GK
Artikelnummer. 11723733
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 kg
Packungsgröße:
10 Kilogramm
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11723733 10 kg 10 Kilogramm
1 options
Artikelnummer. 11723733
Marke: Dr.Weigert™ 410376
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Neodisher LaboClean GK – Mildes alkalisches Pulver für die mechanische Reinigung von Laborglaswaren in mikrobiologischen, virologischen und Isotopenlaboren sowie in nuklearmedizinischen Labors und Apotheken.
  • Alkalisches Reinigungsmittel, Pulver
  • neodisher LaboClean GK wird zur Reinigung von Laborgläsern bei der Waschdesinfektion verwendet
  • Ohne Tenside
  • Entfernt Rückstände von Nährmedien, Zellkulturen und Geweben, radioaktiven Verunreinigungen und organische Farbstoff- und Pigmentverschmutzungen
  • Dosierung von 2 bis 5 g/l
  • Einfaches Abspülen
  • Geeignet für Utensilien aus Glas, Keramik, Quarz und Kunststoff
Spezifikation
Produkttyp Neodisher GK
Form Pulver
pH 10,8 bis 11,9
Sterilität Unsteril
Material Bleichmittel auf Chlorbasis, Phosphate
Konzentration 1 bis 4 g/l
Behältertyp Becher
Dichte 915 bis 965 g/l
Beschreibung 280 x 270 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernt Rückstände von Kulturmedien, Rückstände von Zell- und Gewebekulturen, radioaktive Kontamination, organische Farb- und Pigmentkontamination. Leicht abzuspülen
Volumen (metrisch) 10 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • neodisher LaboClean GK
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trisodium phosphate,troclosene sodium