Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ N Neutralisationsmittel
Artikelnummer. 10313801
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
250 x 100 x 60 mm
220 x 240 x 140 mm
250 x 190 x 140 mm
390 x 290 x 240 mm
Behältertyp:
Flasche
Kanister
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
25 Kilogramm
5 Liter
Artikelnummer. 10313801
Marke: Dr.Weigert™ 420133
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Neutralisiert durch Zugabe zur ersten Spülung nach Verwendung eines alkalischen Reinigungsmittels. Weigert™ Neodisher™ N Neutralisationsmittel ist kostengünstig und erfordert eine Dosierung von nur 1 bis 4 ml.
  • Basiert auf Phosphorsäure
  • neodisher N wird zur Neutralisierung von alkalischen Rückständen bei der Waschdesinfektion verwendet
  • Erhältlich in Flaschen oder Kanistern
  • Hat sehr gute Spüleigenschaften
  • Geeignet für: chirurgische Instrumente, Anästhesieartikel, Behälter, chirurgische Schuhe, Babyflaschen und andere medizinische Geräte sowie Laborglaswaren
  • Ohne TensideDosierung zwischen 2 und 4 ml/l
  • Titrationsfaktor: 0,16
Spezifikation
Produkttyp Neodisher N
Form Flüssigkeit
pH 2,2 bis 1,8
Sterilität Unsteril
Material Phosphorsäure, Zitronensäure
Konzentration 1 bis 4 ml/l
Behältertyp Kanister
Abmessungen (L x B x H) 220 x 240 x 140 mm
Gefiltert Gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neutralisierung verschleppter Alkalirückstände in Laborglasartikeln oder für saure Vorreinigung bzw. Reinigung
Volumen (metrisch) 5 l