Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ N Neutralisationsmittel
Beschreibung
- Basiert auf Phosphorsäure
- neodisher N wird zur Neutralisierung von alkalischen Rückständen bei der Waschdesinfektion verwendet
- Erhältlich in Flaschen oder Kanistern
- Hat sehr gute Spüleigenschaften
- Geeignet für: chirurgische Instrumente, Anästhesieartikel, Behälter, chirurgische Schuhe, Babyflaschen und andere medizinische Geräte sowie Laborglaswaren Ohne TensideDosierung zwischen 2 und 4 ml/l
- Titrationsfaktor: 0,16
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Neodisher N |
| Form | Flüssig |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Phosphorsäure, Zitronensäure |
| Konzentration | 1 bis 4 ml/l |
| Behältertyp | Kanister |
| Abmessungen (L x B x H) | 390 x 290 x 240 mm |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Volumen (metrisch) | 25 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- neodisher N
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: phosphoric acid, citric acid, anhydrous