Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ N Neutralisationsmittel
Artikelnummer. 15377833
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
250 x 100 x 60 mm
220 x 240 x 140 mm
250 x 190 x 140 mm
390 x 290 x 240 mm
Behältertyp:
Flasche
Kanister
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
25 Kilogramm
5 Liter
Artikelnummer. 15377833
Marke: Dr.Weigert™ 420133
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Neutralisiert durch Zugabe zur ersten Spülung nach Verwendung eines alkalischen Reinigungsmittels. Weigert™ Neodisher™ N Neutralisationsmittel ist kostengünstig und erfordert eine Dosierung von nur 1 bis 4 ml.
  • Basiert auf Phosphorsäure
  • neodisher N wird zur Neutralisierung von alkalischen Rückständen bei der Waschdesinfektion verwendet
  • Erhältlich in Flaschen oder Kanistern
  • Hat sehr gute Spüleigenschaften
  • Geeignet für: chirurgische Instrumente, Anästhesieartikel, Behälter, chirurgische Schuhe, Babyflaschen und andere medizinische Geräte sowie Laborglaswaren
  • Ohne TensideDosierung zwischen 2 und 4 ml/l
  • Titrationsfaktor: 0,16
Spezifikation
Produkttyp Neodisher N
Form Flüssigkeit
pH 2,2 bis 1,8
Sterilität Unsteril
Material Phosphorsäure, Zitronensäure
Konzentration 1 bis 4 ml/l
Behältertyp Kanister
Abmessungen (L x B x H) 220 x 240 x 140 mm
Gefiltert Gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neutralisierung verschleppter Alkalirückstände in Laborglasartikeln oder für saure Vorreinigung bzw. Reinigung
Volumen (metrisch) 5 l