Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher™ N Neutralisationsmittel
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
250 x 100 x 60 mm
220 x 240 x 140 mm
250 x 190 x 140 mm
390 x 290 x 240 mm
Behältertyp:
Flasche
Kanister
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
25 Kilogramm
5 Liter
Beschreibung
- Basiert auf Phosphorsäure
- neodisher N wird zur Neutralisierung von alkalischen Rückständen bei der Waschdesinfektion verwendet
- Erhältlich in Flaschen oder Kanistern
- Hat sehr gute Spüleigenschaften
- Geeignet für: chirurgische Instrumente, Anästhesieartikel, Behälter, chirurgische Schuhe, Babyflaschen und andere medizinische Geräte sowie Laborglaswaren Ohne TensideDosierung zwischen 2 und 4 ml/l
- Titrationsfaktor: 0,16
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Neodisher N |
| Form | Flüssigkeit |
| pH | 2,2 bis 1,8 |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Phosphorsäure, Zitronensäure |
| Konzentration | 1 bis 4 ml/l |
| Behältertyp | Flasche |
| Abmessungen (L x B x H) | 250 x 100 x 60 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neutralisierung verschleppter Alkalirückstände in Laborglasartikeln oder für saure Vorreinigung bzw. Reinigung |
| Verpackung | 12/Packung |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- neodisher N
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.