Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher PM5
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mittleres alkalisches Reinigungsmittel, Pulver
- neodisher LaboClean PM 5 wird für die manuelle Reinigung von Laborgläsern und die Vorreinigung von aufbereitbaren medizinischen Geräten, insbesondere für gynäkologische Geräte, verwendet
- Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Phosphate und nichtionische Tenside und anionische Tenside
- Geeignet für alle Arten von Laborutensilien, Leichtmetallgeräte und Edelstahl
- Sehr einfach abspülen
- Geeignet für alle Wasserhärtegrade
- Dosierung von 5 bis 20 g/l
- Aktion
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Neodisher PM5 Cleaner Manual |
| Form | Pulver |
| pH | 11,2 bis 11,8 |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | 5 % anionische Tenside, nichtionische Tenside, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis > 30 % Phophate. |
| Konzentration | 5 bis 20 g/l |
| Dichte | 1.100 bis 1.200 g/l |
| Beschreibung | 220 x 140 mm |
| Volumen (metrisch) | 3 kg |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: trisodium phosphate,sodium carbonate peroxyhydrate, sodiumcarbonate