Learn More
Neodym @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17941576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17941576 200 g 200 Gramm
17990976 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17941576 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOND5000200G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Neodym @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium
CAS 7440-00-8
Verfahren ICP/ICPMS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Neodymium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Nd
Konzentration 1000 μg/g
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Nd
InChI-Formel InChI=1S/Nd
SMILES [Nd]
IUPAC-Name Neodym
Solvent or Matrix Kohlenwasserstofföl
Molekulargewicht (g/mol) 144.24
Menge 200 g
Formelmasse 143,91 g/mol