Learn More
Neodym-Bor-Eisen, Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11396888
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
2 x 500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11396888 50 g 50 Gramm
11316898 250 g 250 Gramm
15481047 2 x 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11396888
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013642.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic%
Neodymium Boron Iron applied to manufacture head actuators for computer hard disks, magnetic resonance imaging (MRI), magnetic guitar pickups, loudspeakers and headphones, mechanical e-cigarette firing switches and magnetic bearings and couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium Boron Iron
Namenshinweis Magnet Alloy Additive
Farbe Grau-Silber
Physikalische Form Zerbrochener Klumpen
Menge 50 g
Summenformel Nd:B:Fe; 15:8:77 atomic%
MDL-Nummer MFCD02091729
Synonym Magnet Alloy Additive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Silver gray broken lump
Dichte 7.5g/cm3