Learn More
Neodym-Galliumoxidsubstrat, 10 x 10 x 0.5 mm, einseitig poliert, 110 Ausrichtungen, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11308857
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
5 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11308857 1 Ea. 1 Stück
11398847 5 Ea. 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 11308857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038504.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium Gallium Oxide Substrate
Namenshinweis Polished One Side
Menge 1 Ea.
Summenformel NdGaO3
MDL-Nummer MFCD00210638