Learn More
Neodym(III)-fluorid, wasserfrei, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336308
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11336308
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011246.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13709-42-7 | F3Nd | 201.24 g/mol
Neodymium(III) fluoride, is used extensively in the preparation and study of fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-42-7
Summenformel F3Nd
Molekulargewicht (g/mol) 201.24
MDL-Nummer MFCD00011135
InChI-Schlüssel XRADHEAKQRNYQQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name neodymium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Nd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1410°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Violett
Physikalische Form Kristalline Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel NdF3
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous solutions.
Formelmasse 201.24
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.5 g/mL