Learn More
Neodym(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049104
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11327647 50 g 50 Gramm
11337647 250 g 250 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11327647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012912.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 16454-60-7 | H12N3NdO15 | 438.344 g/mol
Neodymium(III) nitrate hexahydrate is used to prepare nanoparticles of neodymium oxybromide and neodymium oxide. It is also used in coloring glasses and for doping some glass lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16454-60-7
Summenformel H12N3NdO15
Molekulargewicht (g/mol) 438.344
MDL-Nummer MFCD00149799
InChI-Schlüssel VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium nitrate hexahydrate, neodymium trinitrate hexahydrate, neodymium nitrate monohydrate, neodymium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, neodymium 3+ salt, hexahydrate, ksc491s0r, neodymiumnitratehexahydrate, neodymium nitrate 6-hydrate, neodymium 3+ trinitrate hexahydrate, neodymium iii nitrate hexahydrate
PubChem CID 204494
IUPAC-Name Neodym(3+); Trinitrat; Hexahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Nd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt ∼40°C
pH 3.0 to 4.0
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,6450
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 438.34 (330.25 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Neodymium(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Neodymium(III) nitrate, hexahydrate