Learn More
Neodym(III)-nitrid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051837
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11349737 2 g 2 Gramm
11339737 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11349737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042091.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 25764-11-8 | NNd | 158.249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25764-11-8
Summenformel NNd
Molekulargewicht (g/mol) 158.249
MDL-Nummer MFCD00049990
InChI-Schlüssel OVMJQLNJCSIJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium nitride, neodymium nitride ndn, neodymium iii nitride, neodymiumylidyneamine
PubChem CID 117628
IUPAC-Name Azanylidynneodym
SMILES N#[Nd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) nitride
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 158.25
Reinheit (%) 99.9%