Learn More
Neodym(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383768
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11383768 100 g 100 Gramm
11393768 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11383768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040253.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13477-91-3 | Nd2(SO4)3·8H2O
It is used as catalyst, glass, crystal and capacitors, in CRT displays to enhance contrast between reds and greens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-91-3
Summenformel Nd2(SO4)3·8H2O
MDL-Nummer MFCD00149803
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt 1176°C
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Farbe Rosa
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 720.78 (576.66 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Pink crystals
Dichte 2.85