Learn More
Neodym(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.999 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11374817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374817 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11374817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041855.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-91-3
MDL-Nummer MFCD00149803
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt 1176°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,6450
Formelmasse 720.78 (576.66 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Odorless
Dichte 2.85 g/mL