Learn More
Neodym(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.999 % (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7051725
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11374817 2 g 2 Gramm
1 options
Artikelnummer. 11374817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041855.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-91-3
MDL-Nummer MFCD00149803
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt 1176°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,6450
Formelmasse 720.78 (576.66 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Odorless
Dichte 2.85 g/mL