Learn More
Alfa Aesar™ Neodym(III)-titanat
Artikelnummer. 11355079
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11355079
Marke: Alfa Aesar™ A17366.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 12058-94-5
Summenformel Nd2Ti2O7
MDL-Nummer MFCD00192342
Synonym Neodymium titanium oxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) titanate
Menge 5 g
Formelmasse 496.21
Geruch Odorless